Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 144,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H24FN3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
393.45
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to dark yellow
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc2[nH]cc(\C=C3/C(=O)N(CCCN(C)C)c4ccc(F)cc34)c2c1
InChI
1S/C23H24FN3O2/c1-26(2)9-4-10-27-22-8-5-16(24)12-19(22)20(23(27)28)11-15-14-25-21-7-6-17(29-3)13-18(15)21/h5-8,11-14,25H,4,9-10H2,1-3H3/b20-11-
InChI key
CQNOITUXWKRVMB-JAIQZWGSSA-N
Application
Z36 may be used to study cell signaling that results in autophagy.
Biochem/physiol Actions
Bcl-XL inhibitor that induces autophagic cell death independent of apoptosis
Z36 is a Bcl-XL inhibitor that induces autophagic cell death independent of apoptosis which distinguishes it from other Bcl-XL and Bcl-2 inhibitors that induce cancer cell death mainly through apoptosis. Z36 binds to the BH3 binding groove of BCL-XL where it is thought to induce autophagy through blocking the interaction between Bcl-XL/Bcl2 and Beclin 1.
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90% (SDS-PAGE) |
| form powder | form aqueous solution |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| solubility DMSO: ≥15 mg/mL | solubility - |
| color light yellow to dark yellow | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?