Fortfahren mit
SML0290
MLS000389544
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(Methylsulfonyl)-3-nitro-benzoic acid 2-oxo-2-(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylamino)ethyl ester, MLS-389544, [2-(1-Adamantylamino)-2-oxoethyl] 4-methylsulfonyl-3-nitrobenzoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 144,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 363,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24N2O7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
436.48
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 144,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: ≥5 mg/mL (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS(=O)(=O)c1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(=O)OCC(=O)NC23CC4CC(CC(C4)C2)C3
InChI
1S/C20H24N2O7S/c1-30(27,28)17-3-2-15(7-16(17)22(25)26)19(24)29-11-18(23)21-20-8-12-4-13(9-20)6-14(5-12)10-20/h2-3,7,12-14H,4-6,8-11H2,1H3,(H,21,23)
InChI key
BTXTVUJWNPMQBT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MLS000389544 is a selective and potent methylsulfonylnitrobenzoate thyroid hormone receptor β (TRβ) antagonist that blocks the association of TRβ with steroid receptor coactivator 2 (SRC2).
MLS000389544 is a selective and potent methylsulfonylnitrobenzoate thyroid hormone receptor β (TRβ) antagonist that blocks the association of TRβ with steroid receptor coactivator 2 (SRC2). It effectively block TR-mediated gene transcription. MLS000389544 is selective for TR over other NR family members. It appears to act by irreversible mechanisms and target cysteine residues in the coactivator binding pocket.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TA9H98773E5EENA018107604AABH97CE6F63
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
-
description
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
H2O: ≥5 mg/mL (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)