Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 113,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 291,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H25NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
407.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL (clear solution; warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC1=C2C(OC(C=C2CCC)=O)=C(C(N3C(C=CC=C4)=C4CCC3)=O)C(OC)=C1
InChI
1S/C24H25NO5/c1-4-8-16-13-20(26)30-23-21(16)18(28-2)14-19(29-3)22(23)24(27)25-12-7-10-15-9-5-6-11-17(15)25/h5-6,9,11,13-14H,4,7-8,10,12H2,1-3H3
InChI key
LRPUQCTZOSTSGL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BNS-22 is a DNA-topoisomerase II (TOPO2) catalytic inhibitor.
BNS-22 is a derivative of natural product GUT-70 isolated from the stem bark of Calophyllum brasiliense exhibits antiproliferative activity against human cancer cells. It appears that BNS-22 is a specific DNA-topoisomerase II (TOPO2) catalytic inhibitor. BNS-22 does not induce DNA damage.
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL (clear solution; warmed) | solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?