Fortfahren mit
SML0439
MBCQ
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-((3,4-Methylenedioxybenzyl)amino)-6-chloroquinazoline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,00
€ 50,15
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12ClN3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.74
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 50,15
Listenpreis€ 59,00Sparen Sie 15%
Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc2ncnc(NCc3ccc4OCOc4c3)c2c1
InChI
1S/C16H12ClN3O2/c17-11-2-3-13-12(6-11)16(20-8-19-13)18-7-10-1-4-14-15(5-10)22-9-21-14/h1-6,8H,7,9H2,(H,18,19,20)
InChI key
CNODHOSDWZLJGA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MBCQ is selective inhibitor of cGMP-specific phosphodiesterase PDE V.
MBCQ is selective inhibitor of cGMP-specific phosphodiesterase PDE V; IC50=19 nM.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphodiesterases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1116SML0961SML0910
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
light orange to dark orange
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)