This material is not reported as being light sensitive.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 131,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 505,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
SU-5402, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to dark orange
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1c[nH]c(\C=C2/C(=O)Nc3ccccc23)c1CCC(O)=O
InChI
1S/C17H16N2O3/c1-10-9-18-15(11(10)6-7-16(20)21)8-13-12-4-2-3-5-14(12)19-17(13)22/h2-5,8-9,18H,6-7H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/b13-8-
InChI key
JNDVEAXZWJIOKB-JYRVWZFOSA-N
Application
- in Experimenten der Zellsignalforschung, um Zellen für den MTT-Test (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid) anzuregen
- zur Untersuchung seiner Wirkung auf die Expression von osteogenen Markern sowie die Expression von Osteoprotegerin und RANKL (Transkriptionsfaktor Runx2)
- zur Herstellung einer Stammlösung mit DMSO (Dimethylsulfoxid) für Zellkulturmedien und für die Co-Behandlung von Embryonen
- zur Untersuchung seiner Wirkung auf osteogene Marker.
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description SU5402, CAS 215543-92-3, is a cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of the tyrosine kinase activity of FGFR1 (IC50 = 10-20 µM in the presence of 1 mM ATP). | description InSolution, ≥95%, Inhibits the tyrosine kinase activity of FGFR1 |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form lyophilized solid | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: 25 mg/mL | solubility - |
| color light yellow to dark orange | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SU-5402
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Is SU5402 SML0443 light sensetive?