Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 124,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 482,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H11BrN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
355.19
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
5-BDBD, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1cccc(c1)C2=NCC(=O)Nc3c2oc4ccccc34
InChI
1S/C17H11BrN2O2/c18-11-5-3-4-10(8-11)15-17-16(20-14(21)9-19-15)12-6-1-2-7-13(12)22-17/h1-8H,9H2,(H,20,21)
InChI key
NKYMVQPXXTZHSF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
5-BDBD is a specific inhibitor of P2X4.
5-BDBD is a specific inhibitor of P2X4. The compound inhibits P2X4 currents in CHO cells with an IC50 of 500 nM.
Features and Benefits
This compound is featured on the P2 Receptors: P2X Ion Channel Family page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-BDBD
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?