Fortfahren mit
SML0472
4-IPP
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
4-Iodo-6-phenylpyrimidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 638,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7IN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.08
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
€ 160,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution, warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Ic1cc(ncn1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7IN2/c11-10-6-9(12-7-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
InChI key
ZTCJXHNJVLUUMR-UHFFFAOYSA-N
Application
4-IPP has been used as a macrophage migration inhibitory factor (MIF) in conditioned medium (CM) for in vitro migration assay.
Biochem/physiol Actions
4-IPP is a cell permeable, potent macrophage migration inhibitory factor (MIF) antagonist that covalently modifies MIF N-terminal proline.
4-IPP is a cell permeable, potent macrophage migration inhibitory factor (MIF) antagonist.
4-Iodo-6-phenylpyrimidine (4-IPP) has the potential to be a new anti-polyploid therapeutic agent that may be utilized in patients with thyroid cancer to target polyploid tumor cells. It suppresses osteoclastogenesis by blocking the IMF-κB pathway. 4-IPP can be employed as a therapeutic target for macrophage migration inhibitory factor (MIF) to treat pathologic osteolytic bone diseases and postmenopausal bone loss. It can prevent the development and motility of lung adenocarcinoma cells and can stimulate apoptosis and mitotic death of thyroid carcinomas.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
475846HPA075545475837
description
≥97% (HPLC)
description
-
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
The MIF Antagonist, ISO-1, also referenced under CAS 478336-92-4, controls the biological activity of MIF.
form
powder
form
solid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
solid
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution, warmed)
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL
color
white to beige
color
amber
color
-
color
light yellow
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)