Fortfahren mit
SML0547
Loteprednol Etabonate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(11b,17a)-17-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-11-hydroxy-3-oxo-Androsta-1,4-diene-17-carboxylic acid chloromethyl ester, CDDD 5604, HGP 1, P 5604
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 93,40
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 376,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H31ClO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
466.95
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 93,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)OCCl
InChI
1S/C24H31ClO7/c1-4-30-21(29)32-24(20(28)31-13-25)10-8-17-16-6-5-14-11-15(26)7-9-22(14,2)19(16)18(27)12-23(17,24)3/h7,9,11,16-19,27H,4-6,8,10,12-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19+,22-,23-,24-/m0/s1
InChI key
DMKSVUSAATWOCU-HROMYWEYSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Biochem/physiol Actions
Loteprednol Etabonate is a "soft" steroid, typically used in topical applications for inflammatory conditions of the eye. Loteprednol Etabonate is an agonist of both glucocorticoid and mineralcorticoid receptors.
Loteprednol Etabonate is an anti-inflammatory corticosteroid (ophthalmology).
Loteprednol etabonate (LE) is a key site-active corticosteroid. It is produced by structural modifications of prednisolone-related compounds to form an inactive metabolite. Double-masked study states that loteprednol etabonate is used to treat giant papillary conjunctivitis, seasonal allergic conjunctivitis, postoperative inflammation and uveitis. LE has good ocular permeation properties.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)