Fortfahren mit
SML0558
BETP
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(Ethylsulfinyl)-4-[3-(phenylmethoxy)phenyl]-6-(trifluoromethyl)-pyrimidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 147,00
€ 124,95
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 448,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H17F3N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
406.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 124,95
Listenpreis€ 147,00Sparen Sie 15%
Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCS(=O)c1nc(cc(n1)C(F)(F)F)-c2cccc(OCc3ccccc3)c2
InChI
1S/C20H17F3N2O2S/c1-2-28(26)19-24-17(12-18(25-19)20(21,22)23)15-9-6-10-16(11-15)27-13-14-7-4-3-5-8-14/h3-12H,2,13H2,1H3
InChI key
NTDFYGSSDDMNHI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BETP is a GLP-1 receptor allosteric modulator.
BETP is a positive allosteric modulator of the GLP-1 receptor that potentiates cAMP accumulation and glucose-dependent insulin release in pancreatic islet cells, in the presence of the weak GLP-1 metabolite, GLP-1(9-36). BETP has additive effects on the endogenous GLP-1 receptor ligand GLP-1(7-36).
BetP is a trimeric Na+-coupled betaine symporter. BetP belongs to the betaine-choline-carnitine transporter (BCCT) family. It controls transport activity in dependence of the cytoplasmic K+-concentration.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)