Fortfahren mit
SML0612
Perifosine
≥98% (HPLC), Protein kinase B/Akt inhibitor, powder
Synonym(e):
4-[[Hydroxy(octadecyloxy)phosphinyl]oxy]-1,1-dimethyl-piperidinium inner salt, KRX-0401, Octadecyl-(1,1-dimethyl-4-piperidylio) phosphate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 543,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H52NO4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.66
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 134,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Perifosine, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC1CC[N+](CC1)(C)C)OCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C25H52NO4P/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24-29-31(27,28)30-25-20-22-26(2,3)23-21-25/h25H,4-24H2,1-3H3
InChI key
SZFPYBIJACMNJV-UHFFFAOYSA-N
Application
Perifosine has been used as an alkyl phospholipid AKT inhibitor.
Biochem/physiol Actions
Perifosine (KRX-0401) is a selective bioavailable alkylphospholipid inhibitor of protein kinase B/Akt (PKB/Akt) with anti-proliferative activity.
Perifosine (KRX-0401) is a selective bioavailable alkylphospholipid inhibitor of protein kinase B/Akt (PKB/Akt) with anti-proliferative activity. Perifosine acts on cell membranes, selectively targeting proliferating cells, inducing growth arrest and apoptosis.
Perifosine (octadecyl-(1,1-dimethyl-4-piperidylio)) is an antitumor compound. It acts at lipid rafts and stops lysosomal accumulation and mTORC1 (mammalian target of rapamycin complex 1) signaling. This drug exhibits significant antiproliferative activity in vitro and in vivo in various human cancer model systems.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1019406PHR299294114
Amifostin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1019406
Amifostin
WR-1065 pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Supelco
PHR2992
WR-1065
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)