Merck
SML0620
AF-DX 384 Free Base
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[2-[2-[(Dipropylamino)methyl]-1-piperidinyl]ethyl]-5,6-dihydro-6-oxo-11H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepine-11-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H38N6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
478.63
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
N4(C(CCCC4)CN(CCC)CCC)CCNC(=O)[n]1c2ncccc2[nH][c](c3c1cccc3)=O
InChI
1S/C27H38N6O2/c1-3-16-31(17-4-2)20-21-10-7-8-18-32(21)19-15-29-27(35)33-24-13-6-5-11-22(24)26(34)30-23-12-9-14-28-25(23)33/h5-6,9,11-14,21H,3-4,7-8,10,15-20H2,1-2H3,(H,29,35)(H,30,34)
InChI key
MZDYABXXPZNUCT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AF-DX 384 Free Base is a muscarinic M2/M4 receptor selective antagonist.
AF-DX 384 Free Base is a potent muscarinic M2/M4 receptor selective antagonist (pKi values are 8.22, 8.00, 7.51, 7.18 and 6.27 at human M2, M4, M1, M3 and M5 receptors respectively).
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)