Fortfahren mit
SML0625
AC253 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Amylin Antagonist AC253
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 371,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C122H196N40O39 · xC2HF3O2
Molekulargewicht:
2847.11 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
€ 371,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
AC253 is an antagonist of Amylin, one of the peptides in the Calcitonin-gene related peptide (CGRP) family. In recent studies. AC253 restored memories in brain cells taken from animals used as models of Alzheimer′s disease. Application of AC253 significantly enhanced long-term potentiation (LTP) when given to 6- to 12-month-old TgCRND8 mice that normally show blunted LTP. In other studies, AC25 neutralized the depressant effects of Aβ(1-42) on hippocampal LTP without affecting baseline transmission or LTP on its own.
AC253 is an antagonist of Amylin.
Features and Benefits
This compound is featured on the Calcitonin Gene-Related Peptides page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D0444P3495
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), film
description
>98% (HPLC), lyophilized powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
form
powder
form
film
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
color
white to off-white
color
colorless to white
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)