Fortfahren mit
SML0717
W-13
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(4-Aminobutyl)-5-chloro-2-naphthalenesulfonamide hydrochloride, W13
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H17ClN2O2S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 81,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.NCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
InChI
1S/C14H17ClN2O2S.ClH/c15-13-7-3-6-12-11(13)5-4-8-14(12)20(18,19)17-10-2-1-9-16;/h3-8,17H,1-2,9-10,16H2;1H
InChI key
IKMXJMNRHREPOD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
W-13 is a membrane-permeable calmodulin antagonist.
W-13 is a membrane-permeable calmodulin antagonist. W-13 inhibits Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase and has been shown to inhibit the EGF-dependent activation of EGFR in N7xHERc fibroblasts.
W-13 has also been shown to inhibit the transcytosis of IgA, recycling of transferrin and overall alter the endocytic pathway in Madin-Darby canine kidney cells.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphodiesterases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0961SML0959Y102
YC-1 powder
Sigma-Aldrich
Y102
YC-1
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: insoluble, DMSO: 10 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
, white to light yellow to light gray
color
white to yellow
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)