Fortfahren mit
SML0736
Dafadine A
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[1-({ 5-[(2,6-Dimethylphenoxy)methyl]-3-isoxazolyl}carbonyl)-4-piperidinyl]pyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 207,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H25N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
391.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 207,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N3(CCC(CC3)c4ccncc4)C(=O)c1n[o]c(c1)COc2c(cccc2C)C
InChI
1S/C23H25N3O3/c1-16-4-3-5-17(2)22(16)28-15-20-14-21(25-29-20)23(27)26-12-8-19(9-13-26)18-6-10-24-11-7-18/h3-7,10-11,14,19H,8-9,12-13,15H2,1-2H3
InChI key
WNSNPYIHDMIFOO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Dafadine A is a selective inhibitor of C. elegans DAF-9 cytochrome P450, a key regulator of dauer formation, developmental timing and longevity. C. elegans has four life stages. In harsh environmental conditions, nematodes can convert to the L3 stage, known as the ""non-aging"" dauer stage, in which development ceases until improved conditions are sensed. Dafadine A can induce dauer formation and increased longevity in wild-type worms raised in nonstressful conditions. Dafadine A is the only inhibitor known to robustly inhibit DAF-9 in wild-type worms. It does not inhibit DAF-12 activity. Dafadine is active in mammalian systems, inhibiting CYP27A1, the mammalian functional ortholog of DAF-9 that oxidizes 4-cholesten-3-one to make 26-hydroxy-4-cholesten-3-one and Δ4-dafachronic acid, without inhibiting other sterol- and oxysterol-metabolizing P450s such as CYP7A1 or CYP7B1.
Dafadine A is a selective inhibitor of C. elegans DAF-9 cytochrome P450 and CYP7A1, the mammalian ortholog.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML4131PHR1343S6387
Tafamidis ≥98% (, HPLC)
SML4131
Tafamidis
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (, HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
crystalline powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (, HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to pink
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)