Fortfahren mit
SML0748
Carbetocin acetate
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
N-(4-Mercapto-1-oxobutyl)-O-methyl-L-tyrosyl-L-isoleucyl-L-glutaminyl-L-asparaginyl-L-cysteinyl-L-prolyl-L-leucyl-glycinamidecyclic (1-5)-thioether acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 434,00
€ 368,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C45H69N11O12S · xC2H4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
988.16 (free base basis)
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1C[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCC1)Cc3ccc(cc3)OC)[C@H](CC)C)CCC(=O)N)CC(=O)N)C(=O)N2[C@@H](CCC2)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCC(=O)N
InChI
1S/C45H69N11O12S/c1-6-25(4)38-44(66)51-28(15-16-34(46)57)40(62)52-31(21-35(47)58)41(63)54-32(23-69-18-8-10-37(60)50-30(42(64)55-38)20-26-11-13-27(68-5)14-12-26)45(67)56-17-7-9-33(56)43(65)53-29(19-24(2)3)39(61)49-22-36(48)59/h11-14,24-25,28-33,38H,6-10,15-23H2,1-5H3,(H2,46,57)(H2,47,58)(H2,48,59)(H,49,61)(H,50,60)(H,51,66)(H,52,62)(H,53,65)(H,54,63)(H,55,64)/t25-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,38-/m0/s1
InChI key
NSTRIRCPWQHTIA-DTRKZRJBSA-N
Biochem/physiol Actions
Carbetocin is a potent agonist of the oxytocin receptor, with improved in vivo stability over oxytocin.
Carbetocin is a potent agonist of the oxytocin receptor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ATEH9A9AC126TA9H97BAEDC4ATEH94724AFA
description
≥95% (HPLC)
description
-
description
-
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)