Fortfahren mit
SML0819
Bisdionin C
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1,1′-(1,3-Propanediyl)bis[3,7-dihydro-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 1,1′-Trimethylenedi-theobromine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 452,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H20N8O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
400.39
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 113,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Bisdionin C is a cell-permeable, competitive acidic mammalian chitinase (AMCase) and chitotriosidase (CHIT1) inhibitor.
Bisdionin C is a cell-permeable, competitive acidic mammalian chitinase (AMCase) and chitotriosidase (CHIT1) inhibitor. Bisdionin C also potently inhibits bacterial AfChiB1 chitinase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
112252SAE0052HPA010575
description
≥98% (HPLC)
description
The Acidic Mammalian Chitinase Inhibitor, Bisdionin F controls the biological activity of Acidic Mammalian Chitinase.
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
98% (SDS-PAGE)
assay
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear, nearly colorless
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
off-white
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)