Fortfahren mit
SML0840
Staphyloccocus UPPS Inhibitor methanesulfonate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N4,N4′-bis[3-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)phenyl]-[1,1′-Biphenyl]-4,4′-dicarboxamide methanesulfonate salt, NSC 50460
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 260,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H28N6O2 · 2CH3SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
720.82
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 260,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Staphyloccocus UPPS Inhibitor methanesulfonate is a potent inhibitor of the bacteria enzyme undecaprenyl diphosphate synthase (UPPS).
Staphyloccocus UPPS Inhibitor methanesulfonate is a potent inhibitor of the bacteria enzyme undecaprenyl diphosphate synthase (UPPS). Staphyloccocus UPPS Inhibitor kills both wild type and methicillin-resitant strains of Staphylococcus aureus (MRSA). Staphyloccocus UPPS Inhibitor protects mice from death after infection with MRSA.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)