Fortfahren mit
SML0962
M-110
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[[3-(4-Morpholinyl)propyl]amino]-4-pyridinecarboxylic acid 2-[1-(4-chloro-2-hydroxyphenyl)propylidene]hydrazide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 352,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H28ClN5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
445.94
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 352,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
M-110 is a highly isoform-selective, cell permeable and potent ATP-competitive inhibitor of the PIM kinase family that prefers PIM-3. M-110 is an inhibitor of Wnt/β-catenin signaling that act downstream of the symb-catenin destruction complex to inhibit both Wnt-induced and cancer associated constitutive Wnt signaling via destabilization of β-catenin. The compound chelates iron in vitro and in intact cells. M-110 inhibits the proliferation of prostate cancer cell lines with IC50s of 0.6 to 0.9 μM, with no activity on normal human peripheral blood mononuclear cells up to 40 μM.
M-110 is a highly isoform-selective, cell permeable and potent ATP-competitive inhibitor of the PIM kinase family that prefers PIM-3. M-110 is an inhibitor of Wnt/β-catenin signaling.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)