Fortfahren mit
SML1101
Nedocromil sodium
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
9-Ethyl-6,9-dihydro-4,6-dioxo-10-propyl-4H-pyrano[3,2-g]quinoline-2,8-dicarboxylic acid sodium salt, Nedocromil disodium salt
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,90
€ 71,31
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 321,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H15NO7 · 2 Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
415.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
€ 71,31
Listenpreis€ 83,90Sparen Sie 15%
Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
, white to beige to brown
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[n]1(c2c([c](cc1C(=O)[O-])=O)cc3c([o]c(c[c]3=O)C(=O)[O-])c2CCC)CC
InChI
1S/C19H17NO7.2Na/c1-3-5-9-16-10(13(21)7-12(18(23)24)20(16)4-2)6-11-14(22)8-15(19(25)26)27-17(9)11;;/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,26);;/q;2*+1/p-2
InChI key
JQEKDNLKIVGXAU-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
Nedocromil is a mast cell stabilizer and anti-inflammatory and anti-allergic drug.
Nedocromil is a mast cell stabilizer and anti-inflammatory and anti-allergic drug. Nedocromil inhibits the degranulation of mast cells, and prevents the activation of and mediator release from a variety of inflammatory cell types. Nedocromil inhibits release of histamine, leukotriene C4, and prostaglandin D2, but has no antihistamine, bronchodilator, or corticosteroid activity itself.
Nedocromil is considered to be more effective in treating asthma compared to a placebo.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)