Fortfahren mit
SML1267
Bryostatin 3
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
[4S-[4R*(2E,4E),5R*,7E,9S*,11Z,13R*,15R*,17R*,19S*,21S*,25S*(S*),27S*,27aR*]]-2,4-Octadienoic acid,17-(acetyloxy)-4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,27a-docosahydro-5,15,21-trihydroxy-25-(1-hydroxyethyl)-11-(2-methoxy-2-oxoethylidene)-6,6,16,16-tetramethyl-2,23-dioxo-5,27:9,13:15,19-triepoxy-2H-furo[2,3-e]oxacyclohexacosin-4-yl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 224,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C46H64O17
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
888.99
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film
€ 224,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Bugula neritina (sponge)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
film
color
colorless to light yellow
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]2[C@H]3OC(=O)C=C3[C@@H]([C@@]1(C(\C=C/[C@@H]4O[C@H](C[C@@]5(O[C@@H](C[C@@H](C5(C)C)OC(=O)C)C[C@H](CC(=O)O[C@H](C2)[C@H](O)C)O)O)C\C(=C\C(=O)OC)\C4)(C)C)O)OC(=O)\C=C\C=C\CCC
InChI
1S/C46H64O17/c1-9-10-11-12-13-14-37(50)61-42-33-23-40(53)60-41(33)35-24-34(26(2)47)59-39(52)21-29(49)20-31-22-36(57-27(3)48)44(6,7)45(54,62-31)25-32-18-28(19-38(51)56-8)17-30(58-32)15-16-43(4,5)46(42,55)63-35/h11-16,19,23,26,29-32,34-36,41-42,47,49,54-55H,9-10,17-18,20-22,24-25H2,1-8H3/b12-11+,14-13+,16-15-,28-19+/t26-,29-,30+,31-,32+,34-,35-,36+,41+,42+,45+,46-/m1/s1
InChI key
BSNHYLUEHJOXFN-UUIHWDITSA-N
Biochem/physiol Actions
Bryostatin 3 is a potent protein kinase C activator with a Ki of 2.75 nM, and an antagonist to phorbol ester tumor promoter TPA.
Bryostatin 3 is a potent protein kinase C activator with a Ki of 2.75 nM, and an antagonist to phorbol ester tumor promoter TPA. Bryostatin 3 is isolated from the bryozoan Bugula neritina.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
203811B7431SML3677
description
≥95% (HPLC)
description
A macrocyclic lactone with antitumor properties.
description
≥99%, solid
description
≥98% (HPLC)
form
film
form
film, solid
form
solid
form
oil
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
color
colorless to light yellow
color
white to colorless
color
white
color
colorless to yellow
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)