Fortfahren mit
SML1280
TT01001
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[[[(3,5-Dichlorophenyl)amino]thioxomethyl]amino]-1-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl4-(3-(3,5-dichlorophenyl)thioureido)piperidine-1-carboxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 98,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 388,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H19Cl2N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.30
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 98,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
TT01001 is potent, orally available mitoNEET ligands that binds to mitoNEET without PPARγ activation.
TT01001 is potent, orally available the mitochondrial outer membrane protein mitoNEET ligands that binds to mitoNEET without PPARγ activation. TT01001 improves hyperglycemia, hyperlipidemia, and glucose intolerance in mice models of diabetes II. TT01001 exerts anti-diabetic effects without the pioglitazone associated weight gain.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1672CB_93010703
vibrant-m
C0010
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)