Fortfahren mit
SML1348
STF-118804
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(5-Methyl-4-(tosylmethyl)oxazol-2-yl)-N-(pyridin-3-ylmethyl)benzamide, 4-[5-Methyl-4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]methyl]-2-oxazolyl]-N-(3-pyridinylmethyl)-benzamide, STF 118804
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H23N3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.53
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 118,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(C2=NC(CS(=O)(C3=CC=C(C)C=C3)=O)=C(C)O2)C=C1)NCC4=CN=CC=C4
InChI
1S/C25H23N3O4S/c1-17-5-11-22(12-6-17)33(30,31)16-23-18(2)32-25(28-23)21-9-7-20(8-10-21)24(29)27-15-19-4-3-13-26-14-19/h3-14H,15-16H2,1-2H3,(H,27,29)
InChI key
DLFCEZOMHBPDGI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
STF-118804 is a highly specific and potent NAMPT (nicotinamide phosphoribosyl transferase) inhibitor that reduces the viability of most B-ALL cell lines. STF 118804 induces leukemia cell apoptosis including leukemia initiating (stem) cells. STF 118804 improves survival in an orthotopic xenotransplant model of high-risk acute lymphoblastic leukemia.
STF-118804 is a highly specific and potent NAMPT (nicotinamide phosphoribosyl transferase) inhibitor.
STF-118804 displays pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) growth reducing potential in combination with chemotherapeutic drugs.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1108SML3553351801
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
The Glucose Transporter Inhibitor III, STF-31 controls the biological activity of Glucose Transporter.
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 50 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)