Fortfahren mit
SML1352
CINK4
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
trans-4-[[6-(Ethylamino)-2-[[1-(phenylmethyl)-1H-indol-5-yl]amino]-4-pyrimidinyl]amino]-cyclohexanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 310,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H32N6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
456.58
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
€ 310,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1CC[C@@H](NC2=CC(NCC)=NC(NC3=CC=C(N(CC4=CC=CC=C4)C=C5)C5=C3)=N2)CC1
InChI
1S/C27H32N6O/c1-2-28-25-17-26(29-21-8-11-23(34)12-9-21)32-27(31-25)30-22-10-13-24-20(16-22)14-15-33(24)18-19-6-4-3-5-7-19/h3-7,10,13-17,21,23,34H,2,8-9,11-12,18H2,1H3,(H3,28,29,30,31,32)/t21-,23-
InChI key
YVXCDLCJCIDFHE-AFARHQOCSA-N
Biochem/physiol Actions
CINK4 is a specific inhbitor of CDK4/cyclin D1 complexes (IC50 = 1.5 mM). CINK4 has greater than 50 fold selectivity over CDK1 or CDK2. CINK4 dose-dependently inhibits phosphorylation of retinoblastoma (Rb) and induces G0-G1 cell cycle arrest and apoptosis in cancer cell lines.
CINK4 is a specific inhbitor of CDK4/cyclin D1 complexes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA007286793663900695
description
≥95% (HPLC)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
for inkjet printing, with ethyl cellulose in cyclohexanone and terpineol, inkjet printable
description
for inkjet printing, photonically annealable
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
liquid
form
liquid
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to light brown
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)