Fortfahren mit
SML1396
Heclin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(4-Acetylphenyl)-3-(5-ethyl-2-furanyl)-2-propenamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 103,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 403,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H17NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.32
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 103,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C1=CC=C(NC(/C=C/C2=CC=C(CC)O2)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C17H17NO3/c1-3-15-8-9-16(21-15)10-11-17(20)18-14-6-4-13(5-7-14)12(2)19/h4-11H,3H2,1-2H3,(H,18,20)/b11-10+
InChI key
SPTWXRJNCFIDRQ-ZHACJKMWSA-N
Application
Heclin has been used as a HECT-type ubiquitin E3 ligase inhibitor in human embryonic kidney (HEK293) cells. It has also been used to test its effect on dandelion-induced chloride channel protein (ClC-Ka) inhibition in HEK293 cells and fibroblast-like COS-7 cell line.
Biochem/physiol Actions
HECT E3 ubiquitin ligase inhibitor
Heclin is a selective reversible inihbitor of HECT E3 ubiquitin ligases. Heclin inhibited Nedd4, Smurf2 and WWP1 with IC50 values of 6.3 μM, 6.8 μM and 6.9 μM, respectively, and inhibited autoubiquitination of the Smurf2 HECT domain in vivo with an IC50 value of 9 μM. Heclin had no effect on the auto-ubiquitination of the RING domain ligase Mdm2.
Heclin is not effective in inhibiting E1 or E2 proteins.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0180EMU051531PHR3200
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Smurf2
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥15 mg/mL at ~60 °C
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to tan
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)