Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 175,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
216-302-2
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(CC1=CC=C(CC(C)C)C=C1)=O
InChI
1S/C12H16O2/c1-9(2)7-10-3-5-11(6-4-10)8-12(13)14/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
CYWFCPPBTWOZSF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Biochem/physiol Actions
Ibufenac is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) analog of ibuprofen that was withdrawn for hepatotoxicity. It inhibits cyclooxygenases COX-1 and -2 activity with IC50 values of 17.4 and 13.1 μM, respectively and > 40 μM for 5-LOX. It has been used in studies of drug-induced hepatotoxicity.
Non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) analog of ibuprofen, cyclooxygenase inhibitor withdrawn for hepatotoxicity
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?