Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 132,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 425,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14FNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.26
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light orange to dark orange
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CN(C1=C(F)C=CC=C1/C2=C\C(O)=O)C2=O
InChI
1S/C14H14FNO3/c1-8(2)7-16-13-9(4-3-5-11(13)15)10(14(16)19)6-12(17)18/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,17,18)/b10-6+
InChI key
RCVZUIGCNAAMIC-UXBLZVDNSA-N
Biochem/physiol Actions
ASP7663 is a selective activator of transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1), known to play a role for chemical sensing in the pain pathway. ASP7663 activated human, rat, and mouse TRPA1 receptors with EC50 values of 510, 540, and 500 nM, respectively, and little or no affinity at more than 60 other related receptors, channels and enzymes. ASP7663 enhanced colonic motility and exerted analgesic effects against abdominal pain in mouse models.
ASP7663 is a selective activator of transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - | description ≥98% (HPLC), solid | description - |
| form powder | form - | form solid | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility - |
| color light orange to dark orange | color - | color white to off-white | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?