Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 150,00 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 727,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11ClN4O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.12
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Tipiracil hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]Cl.ClC1=C(CN2C(CCC2)=N)NC(NC1=O)=O
InChI
1S/C9H11ClN4O2.ClH/c10-7-5(12-9(16)13-8(7)15)4-14-3-1-2-6(14)11;/h11H,1-4H2,(H2,12,13,15,16);1H
InChI key
KGHYQYACJRXCAT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TYMP(1890)
Biochem/physiol Actions
Tipiracil is an inhibitor of thymidine phosphorylase.
Tipiracil is an inhibitor of thymidine phosphorylase. Tipiracil is used in combination with trifluridine as TAS-102 for the treatment of refractory metastatic colorectal cancer. Tipiracil increases the bioavailability of trifluridine by blocking the enzyme that would otherwise protect the tumors by metabolizing trifluridine.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?