Fortfahren mit
SML1644
MRT68921 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[3-[[5-Cyclopropyl-2-[(1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-6-isoquinolinyl)amino]-4-pyrimidinyl]amino]propyl]-cyclobutanecarboxamide dihydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 122,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 500,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H34N6O · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
507.50
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 122,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C1)CCC2=C1C=CC(NC3=NC=C(C4CC4)C(NCCCNC(C5CCC5)=O)=N3)=C2.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C25H34N6O.2ClH/c1-31-13-10-19-14-21(9-8-20(19)16-31)29-25-28-15-22(17-6-7-17)23(30-25)26-11-3-12-27-24(32)18-4-2-5-18;;/h8-9,14-15,17-18H,2-7,10-13,16H2,1H3,(H,27,32)(H2,26,28,29,30);2*1H
InChI key
NLKPLTWKINJHCK-UHFFFAOYSA-N
Application
MRT68921 dihydrochloride has been used:
  • as a specific inhibitor of Unc-51-like kinase 1 (ULK1) in SH-SY5Y neuroblastoma cells
  • as an inhibitor of ULK1 and ULK2 kinases in intrahepatic lymphocytes
  • as a ULK1 inhibitor to test its effect on attenuation of autophagosome accumulation in ubiquitin-specific peptidase 24 (USP24) knockdown containing human neuroglioma H4 cells
Biochem/physiol Actions
MRT68921 is a cell penetrant, potent and specific inhibitor of ULK1 and ULK2 kinases in vitro, which reduces ULK1 activity in cells and blocks autophagy induction. MRT68921 blocks mTOR dependent autophagy.
MRT68921 is a cell penetrant, potent and specific inhibitor of ULK1 and ULK2 kinases in vitro.
MRT68921 is cytotoxic and acts on oxidative stress signals to kill cancer cells, making it an effective tumor therapy agent.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)