Fortfahren mit
SML1777
Propacetamol hydrochloride
≥98% (HPLC), Paracetamol precursor, powder
Synonym(e):
4-Acetamidophenyl (diethylamino)acetate hydrochloride, Proparacetamol hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,90
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 405,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H20N2O3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.78
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 99,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Propacetamol hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(NC1=CC=C(OC(CN(CC)CC)=O)C=C1)=O.[H]Cl
InChI
1S/C14H20N2O3.ClH/c1-4-16(5-2)10-14(18)19-13-8-6-12(7-9-13)15-11(3)17;/h6-9H,4-5,10H2,1-3H3,(H,15,17);1H
InChI key
WGTYJNGARJPYKG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Propacetamol is a prodrug of paracetamol (acetaminophen) with improved water solubility.
Propacetamol is a prodrug of paracetamol (acetaminophen) with improved water solubility. Propacetamol is an analgesic drug delivered by IV when oral application of NSAID is not appropriate or contradicted.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GSK5307909548P0115
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
Umicore
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
deionized water: ≤2 mg/mL, DMSO: ≥10 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)