Fortfahren mit
SML1829
ADX71743
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
6-(2,4-Dimethylphenyl)-2-ethyl-6,7-dihydrobenzo[d]oxazol-4(5H)-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 473,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 473,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(C)=CC=C1C2CC(OC(CC)=N3)=C3C(C2)=O
InChI key
CPKZCQHJDFSOJT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ADX71743 is a brain-penetrant, selective and potent negative allosteric modulator of metabotropic glutamate receptor 7 (mGlu7).
ADX71743 is a brain-penetrant, selective and potent negative allosteric modulator of metabotropic glutamate receptor 7 (mGlu7). In one study ADX71743 exhibited an anxiolytic-like profile in rat and mouse models without causing impairment of locomotor activity. In another study it induced absence epileptic seizures and lethargy.
ADX71743 is known to negatively regulate the effect of mGlu7 (metabotropic glutamate receptor subtype 7), which is associated with a number of anxiety disorders.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1432SML2840SML0335
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: >10 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)