Fortfahren mit
SML1874
DM-NOFD
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Dimethyl N-oxalyl-D-phenylalanine, N-(2-Methoxy-2-oxoacetyl)-D-phenylalanine methyl ester, N-Oxalyl-D-phenylalanine dimethyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 424,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H15NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
, colorless to dark yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C(N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(OC)=O)=O)OC
InChI
1S/C13H15NO5/c1-18-12(16)10(14-11(15)13(17)19-2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,14,15)/t10-/m1/s1
InChI key
CAUUPQLNYYFMOQ-SNVBAGLBSA-N
General description
Dimethyl N-oxalyl-D-phenylalanine (DM-NOFD) is a small FIH (factor-inhibiting) inhibitor molecule.
Biochem/physiol Actions
DM-NOFD is a cell penetrant, prodrug of NOFD a potent and selective inhibitor of an asparaginyl hydroxylase FIH (factor-inhibiting HIF).
DM-NOFD is a cell penetrant, prodrug of NOFD a potent and selective inhibitor of an asparaginyl hydroxylase FIH (factor-inhibiting HIF). DM-NOFD efficiently reduces HIF1a CAD (C-terminal activating domain) hydroxylation in MCF-7 cells.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
738875MABE2031
description
≥98% (HPLC)
description
97%
description
-
form
oil
form
liquid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
color
, colorless to dark yellow
color
-
color
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)