Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 105,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 424,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H24FN7O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
505.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C1=NOC(C(CC2)CCN2C(N=CN=C3NC4=CC=C(C=C4F)S(=O)(C)=O)=C3[N+]([O-])=O)=N1
InChI
1S/C21H24FN7O5S/c1-12(2)18-26-21(34-27-18)13-6-8-28(9-7-13)20-17(29(30)31)19(23-11-24-20)25-16-5-4-14(10-15(16)22)35(3,32)33/h4-5,10-13H,6-9H2,1-3H3,(H,23,24,25)
InChI key
DGBKNTVAKIFYNU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AR231453 is a 5-nitropyrimidine derivative that acts as a highly potent and selective GPR119 agonist (EC50/GPR119 species = 0.4 nM/monkey, 1.6 nM/dog, 4.7 nM/hamster, 3.5 nM/human, 12 nM/mouse, 4 nM/rat in cell-based assays), exhibiting no off-target activity toward 216 receptors, enzymes, and orphan GPCRs. AR231453 improves glucose tolerance in mice (3 mg/kg i.p. or 20 mg/kg, p.o.) and rats (3 mg/kg i.p.), while no in vivo efficacy is observed among GPR119-deficient mice.
An orally active, highly potent and selective GRP119 agonist with in vivo efficacy in improving glucose tolerance in mice and rats.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?