Fortfahren mit
SML2073
(R)-9bMS
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-5-Chloro-N-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]-N′-[(tetrahydrofuran-2-yl)methyl]pyrimidine-2,4-diamine mesylate, (R)-9b mesylate, 5-Chloro-N2-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]-N4-[[(2R)-tetrahydro-2-furanyl]methyl]-2,4-pyrimidinediamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 458,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H31ClN6O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
499.03
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 458,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](CC1)([H])CCN1C(C=C2)=CC=C2NC3=NC(NC[C@@H]4OCCC4)=C(Cl)C=N3.CS(=O)([O-])=O
InChI
1S/C20H27ClN6O.CH4O3S/c1-26-8-10-27(11-9-26)16-6-4-15(5-7-16)24-20-23-14-18(21)19(25-20)22-13-17-3-2-12-28-17;1-5(2,3)4/h4-7,14,17H,2-3,8-13H2,1H3,(H2,22,23,24,25);1H3,(H,2,3,4)/t17-;/m1./s1
InChI key
XUIDATLQOQYHBD-UNTBIKODSA-N
Biochem/physiol Actions
(R)-9bMS is a potent and selective inhibitor of ACK1 (TNK2) tyrosine kinase that exhibits potent anticancer activity. (R)-9bMS attenuates AR and AR-V7 expression in prostate cancer cells. (R)-9bMS potently inhibits triple negative breast cancer (TNBC) cells proliferation.
potent and selective inhibitor of ACK1 (TNK2) tyrosine kinase that exhibits potent anticancer activity
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)