Fortfahren mit
SML2090
NAMI-A
≥98% ruthenium (Ru) basis (elemental analysis)
Synonym(e):
1H-Imidazole (OC-6-11)-tetrachloro(1H-imidazole-κN3)[1,1′-(sulfinyl-κS)bis[methane]]ruthenate(1-) (1:1), ImH[trans-RuCl4(DMSO)Im], Imidazolium trans-imidazoledimethyl sulfoxide-tetrachlororuthenate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 195,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10Cl4N2ORuS · C3H5N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
458.18
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% ruthenium (Ru) basis (elemental analysis)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 195,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% ruthenium (Ru) basis (elemental analysis)
form
powder
storage condition
desiccated
color
faint red to dark brown
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS(C)=O.Cl[Ru](Cl)(Cl)Cl.N1=CNC=C1.C2=[NH+]C=CN2
InChI key
HIAWXYSWERGOAJ-UHFFFAOYSA-K
Biochem/physiol Actions
NAMI-A is a potent antimetastatic drug in vivo that is exhibits little cytotoxicity towards many cancer cell lines. Antimetastatic of NAMI-A is attributed to the formation of adducts with membrane and cytosolic proteins. Nevertheless NAMI-A induces potent and selective cytotoxic effects in several leukemia cell lines. NAMI-A exhibits low toxicity for host tissues.
potent antimetastatic drug
NAMI-A is a ruthenium-based anticancer agent.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TA9491598514SML1621TA9H9876DE65
description
≥98% ruthenium (Ru) basis (elemental analysis)
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
-
assay
≥98% ruthenium (Ru) basis (elemental analysis)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
faint red to dark brown
color
-
color
white to beige
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)