Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 189,00 |
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 529,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H25N3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
363.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Biotinyl-Tyramid, ≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NCCC1=CC=C(O)C=C1)CCCC[C@@H]2SC[C@@]3([H])[C@]2([H])NC(N3)=O
InChI
1S/C18H25N3O3S/c22-13-7-5-12(6-8-13)9-10-19-16(23)4-2-1-3-15-17-14(11-25-15)20-18(24)21-17/h5-8,14-15,17,22H,1-4,9-11H2,(H,19,23)(H2,20,21,24)/t14-,15-,17-/m0/s1
InChI key
VZWXNOBHWODXCW-ZOBUZTSGSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Biotinyl-Tyramid ist ein Reagenz, das in der Immunhistochemie und in In-situ-Hybridisierungsprotokollen sowie bei chromogener oder Fluoreszenzdetektion für die Amplifizierung von Thyramid-Signalen verwendet wird. Die vorläufige Bindung einer Sonde wird gefolgt von der sekundären Detektion der Sonde mit einem HRP-markierten Antikörper oder einem Streptavidin-Konjugat. Eine Katalyse durch das HRP führt zur Ablagerung mehrerer Biotinyl-Tyramid-Moleküle in unmittelbarer Nachbarschaft der Sonde, die dann mit einem markierten Streptavidin-Konjugat erkannt werden kann. Verglichen mit herkömmlichen Detektionsmethoden kann die Detektionsempfindlichkeit um das 100-Fache oder mehr gesteigert sein.
Reagenz für die Amplifizierung von Tyramid-Signalen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?