Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14BrNOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)C(C=C1)=CC=C1/C=C/C(C2=CC=C(Br)S2)=O
InChI
1S/C15H14BrNOS/c1-17(2)12-6-3-11(4-7-12)5-8-13(18)14-9-10-15(16)19-14/h3-10H,1-2H3/b8-5+
InChI key
PTLDLBSWTKNYCY-VMPITWQZSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective reversible inhibitor of monoamine oxidase B (MAOB)
TB5 is a potent and selective reversible inhibitor of monoamine oxidase B (MAOB) with a Ki value of 110 nM. A reversible inhibitor should have an advantage over irreversible inhibitors such as selegiline in limiting side effects. Parallel artificial membrane permeation (PAMPA) assays indicated TB5 should be able to cross the blood–brain barrier. TB5 was found nontoxic to cells.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?