Fortfahren mit
SML2173
NS3861
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-(3-Bromo-2-thienyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-ene, NS 3861
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 260,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14BrNS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 260,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC1=C(SC=C1)C2=CC(N3C)CCC3C2
InChI key
ZJCNRVHZJADROC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
α3β2 heteromeric neuronal nAChRs agonist
NS3861 is a neuronal nicotinic receptor agonist that selectively activates α3 containing nAChRs and it displays higher efficacy at the α3β2 receptor compared with the α3β4 receptor. NS3861 does not activate α4 containing receptors. NS3861 was reported to reverse chronic opioid-induced constipation in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2971SML0929JRD1398
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
AldrichCPR
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)