Fortfahren mit
SML2183
LY2955303
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[5-[3,5-bis(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-1-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)carbonyl]phenyl]-1H-pyrazol-3-yl]-benzoic acid, LY 2955303
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 306,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H42N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
578.74
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 306,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)C1=CC(C2=CC(C3=CC=C(C(O)=O)C=C3)=NN2C4=CC=C(C=C4)C(N5CCN(CC5)C)=O)=CC(C(C)(C)C)=C1
InChI key
YVXYHNKIOFSFMZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LY2955303 is a potent and selective RARγ antagonist (Ki = 1.09 nM/RARγ, >1.70 μM/RARα, >2.98 μM/RARβ) that effectively inhibits RARγ-, but not RARα- or RARβ-, dependent reporter activity upon 15 nM all-trans retinoic acid stimulation in respective HEK293 transfectants (KB = 7.11 nM/RARγ, 1.51 μM/RARβ, 4.44 μM/RARα; 10 nM ATRA for RARβ transfectant). LY2955303 exhibits therapeutic efficacy in a rat model of osteoarthritis-like joint pain (ED50 = 0.72 mg/kg; single p.o. dosage 9 days post OA pain induction by MIA intra-articular injection) with good pharmacokinetic properties, aqueous solubility (>1.0 mg/mL in simulated intestinal fluid), oral availability (F = 26%; 10 mg/kg p.o. over 2 mg/kg i.v.), and no RARα antagonism-associated adverse effects (no testicular degeneration up to 10 mg/kg) seen with BMS-189453 treatment or in RARα-knockout mice.
Potent and selective retinoic acid receptor gamma (RARγ) antagonist with oral availability and in vivo efficacy in a rat model of osteoarthritis-like joint pain.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0809TA9H9A176077
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
-
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
yellow to orange
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)