Fortfahren mit
SML2187
RL5a
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N2-[2-(2-Furanyl)-4-quinolinyl]-N1,N1-dimethyl-1,2-ethanediamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,90
€ 78,96
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 78,96
Listenpreis€ 92,90Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to very dark brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CCNc1c2c(nc(c1)c3[o]ccc3)cccc2)(C)C
InChI
1S/C17H19N3O/c1-20(2)10-9-18-15-12-16(17-8-5-11-21-17)19-14-7-4-3-6-13(14)15/h3-8,11-12H,9-10H2,1-2H3,(H,18,19)
InChI key
CRGKLHXVNVZAPA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
RL5a is a potent inhibitor of the replication licensing system in human cells. RL5a blocks the binding of the origin recognition complex (ORC) to origin DNA, which is required interaction for licensing. RL5a appears to act as noncompetitive inhibitor of ORC with respect to ATP.
potent inhibitor of the replication licensing system.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)