Fortfahren mit
SML2195
AZD6482
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(-) 2-[1-(7-methyl-2-(morpholin-4-yl)-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl)ethylamino]benzoic acid, 2-[[(1R)-1-[7-Methyl-2-(4-morpholinyl)-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl]ethyl]amino]-benzoic acid, AZD 6482
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 133,00
€ 113,05
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 475,00
€ 403,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H24N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 113,05
Listenpreis€ 133,00Sparen Sie 15%
Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]21c(nc(c[c]2=O)N4CCOCC4)c(cc(c1)C)[C@H](Nc3c(cccc3)C(=O)O)C
InChI
1S/C22H24N4O4/c1-14-11-17(15(2)23-18-6-4-3-5-16(18)22(28)29)21-24-19(12-20(27)26(21)13-14)25-7-9-30-10-8-25/h3-6,11-13,15,23H,7-10H2,1-2H3,(H,28,29)/t15-/m1/s1
InChI key
IRTDIKMSKMREGO-OAHLLOKOSA-N
Biochem/physiol Actions
AZD6482 is an isoform-selective and potent ATP competitive inhibitor of PI3Kb. AZD6482 produces an antithrombotic effect without an increased bleeding time or blood loss in humans and in dogs.
isoform-selective and potent ATP competitive inhibitor of PI3Kb
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)