Merck
SML2212
RWJ 67657
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-Butyn-1-ol, 4-[4-(4-fluorophenyl)-1-(3-phenylpropyl)-5-(4-pyridinyl)-1H-imidazol-2-yl], 4-(4-Fluorophenyl)-2-(4-hydroxy-1-butynyl)-1-(3-Phenylpropyl)-5-(4-Pyridyl)imidazole, 4-[4-(4-Fluorophenyl)-1-(3-phenylpropyl)-5-(4-pyridinyl)-1H-imidazol-2-yl]-3-butyn-1-ol, JNJ 3026582
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H24FN3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
425.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCC#CC1=NC(C2=CC=C(F)C=C2)=C(C3=CC=NC=C3)N1CCCC4=CC=CC=C4
InChI
1S/C27H24FN3O/c28-24-13-11-22(12-14-24)26-27(23-15-17-29-18-16-23)31(25(30-26)10-4-5-20-32)19-6-9-21-7-2-1-3-8-21/h1-3,7-8,11-18,32H,5-6,9,19-20H2
InChI key
QSUSKMBNZQHHPA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
RWJ 67657 is an orally active, potent and selective inhibitor of p38α and p38β MAP kinases. RWJ 67657 inhibits the release of TNF-α and IL-1β from LPS induced blood mononuclear cells. It exhibits cardioprotective and anti-inflammatory activities in vivo.
orally active, potent and selective inhibitor of p38α and p38β MAP kinases
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)