Fortfahren mit
SML2264
Col003
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Hydroxy-3-nitro-5-(phenylmethyl)benzaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 102,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 410,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.24
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 102,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(C=C(C=C1C=O)CC2=CC=CC=C2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H11NO4/c16-9-12-7-11(6-10-4-2-1-3-5-10)8-13(14(12)17)15(18)19/h1-5,7-9,17H,6H2
InChI key
RKJXVCLOGNLZOI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Col003 is a cell penetrant, selective and potent inhibitor of the interaction of Hsp47 with collagen. It binds to the collagen binding site on Hsp47. Col003 inhibits a collagen secretion by destabilization the collagen triple helix. Additionally Col003 weakly inhibits interaction of collagen with prolyl 4-hydroxylase (P4H).
cell penetrant, selective and potent inhibitor of the interaction of Hsp47 with collagen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S4451
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
color
yellow to orange
color
white to off-white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)