Fortfahren mit
SML2273
KUNB31
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(4-Hydroxy-7-isopropylbenzo[d]isoxazol-5-yl)(isoindolin-2-yl)methanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 96,30
€ 81,85
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 81,85
Listenpreis€ 96,30Sparen Sie 15%
Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N3(Cc4c(cccc4)C3)C(=O)c1c(c2c([o]nc2)c(c1)C(C)C)O
InChI key
MFZKTINXWPQHBG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Isoform-selective inhibitor of Hsp90β
KUNB31 is an isoform-selective inhibitor of Hsp90β with an IC50 value of 180 nM and > 50-fold selectivity over closely related isoforms Hsp90α and GRP94.Hsp90 inhibitors currently in clinical trials are all pan-inhibitors with multiple side effects including induction of the pro-survival heat shock response. KUNB31 was shown to induce the degradation of Hsp90β-dependent client proteins, but not those of Hsp90α and GRP94, and did not induce production of Hsp90. It showed anti-proliferative activity against NCI H23 (non-small cell lung cancer), UC3 (bladder cancer), and HT-29 (colon adenocarcinoma) cells with low micromolar IC50 values, while requiring more than 100 μM against non-cancerous human embryonic kidney HEK-293 cells.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)