Fortfahren mit
SML2291
S119-8
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(tert-butyl)-N-(4-(phenylamino)phenyl)benzamide, Benzamide, 4-(1,1-dimethylethyl)-N-[4-(phenylamino)phenyl]
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 260,00
€ 221,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H24N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 221,00
Listenpreis€ 260,00Sparen Sie 15%
Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)NC2=CC=C(NC3=CC=CC=C3)C=C2
InChI key
NEPKMQDGCTXOPG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of viral nucleoprotein of influenza A and B
S119-8 is an inhibitor of viral nucleoprotein of influenza A and B. It showed synergistic effects with oseltamivir.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TA9H94532F3DSML1271TA9545855460
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)