Fortfahren mit
SML2301
EpoY
≥97% (HPLC), Vasohibin/SVBP inhibitor, powder
Synonym(e):
(2S,3S)-3-[[[(1S)-1-Carboxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]carbonyl]-2-oxiranecarboxylic acid 2-ethyl ester, (S)-2-((2S,3S)-3-(ethoxycarbonyl) oxirane -2-carboxamido)-3-(4-hydroxyphenyl) propanoic acid, SD-142
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,50
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 344,00
€ 292,40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H17NO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
€ 85,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
EpoY, ≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O)[C@H]2O[C@@H]2C(OCC)=O
InChI
1S/C15H17NO7/c1-2-22-15(21)12-11(23-12)13(18)16-10(14(19)20)7-8-3-5-9(17)6-4-8/h3-6,10-12,17H,2,7H2,1H3,(H,16,18)(H,19,20)/t10-,11-,12-/m0/s1
InChI key
PSLWNPKMALERSK-SRVKXCTJSA-N
Biochem/physiol Actions
EpoY is an irreversible inhibitor of the major brain tubulin tyrosine carboxypeptidase (TCP), shown to be a complex of vasohibin-1 (VASH1) with the small vasohibin binding protein (SVBP). Reversible detyrosination of alpha-tubulin is vital to microtubule dynamics and functions including regulation of neuron differentiation, and defects in the detryosination have also been been associated with cancer and cardiomyopathies EpoY inhibited TCP activity with an IC50 value around 500 nM. It reduced detyrosinated a-tubulin levels and caused severe differentiation defects.
Inhibitor of Vasohibin/SVBP, a tubulin tyrosine carboxypeptidase (TCP) that regulates neuron differentiation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1906SML2793SML3163
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)