Fortfahren mit
SML2303
Tosedostat
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2S-[2R-(S-Hydroxy-hydroxycarbamoyl-methyl)-4-methylpentanoyl-amino]-2-phenylethanoic acid cyclopentyl ester, CHR-2797
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 475,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H30N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
406.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 118,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H]([C@H](O)C(NO)=O)C(N[C@@H](C1=CC=CC=C1)C(OC2CCCC2)=O)=O
InChI
1S/C21H30N2O6/c1-13(2)12-16(18(24)20(26)23-28)19(25)22-17(14-8-4-3-5-9-14)21(27)29-15-10-6-7-11-15/h3-5,8-9,13,15-18,24,28H,6-7,10-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,26)/t16-,17+,18+/m1/s1
InChI key
FWFGIHPGRQZWIW-SQNIBIBYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent cell permeable, antiproliferative aminopeptidase inhibitor
Tosedostat (CHR-2797) is a potent cell permeable, antiproliferative aminopeptidase inhibitor. It has been in clinical trials for AML, pancreatic cancer and more.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T0240000
description
≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)