Fortfahren mit
SML2326
MSC1094308
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-((6-Fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-3-yl)methyl)-4,4-bis(4-fluorophenyl)butan-1-amine, N-[4,4-Bis(4-fluorophenyl)butyl]-6-fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazole-3-methanamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 429,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H29F3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
462.55
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=C(C(C2=CC=C(F)C=C2)CCCNCC3CCC(NC4=C5C=C(F)C=C4)=C5C3)C=C1
InChI key
OCZIMUMAPGQEBH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MSC1094308 is a reversible, non-ATP-competitive, type I AAA ATPase VPS4B-selective allosteric inhibitor (IC50 = 0.71 μM) with =10-fold reduced potency toward the type II AAA ATPase VCP/p97 and NSF (IC50 = 7.2 and >40 μM, respectively). MSC1094308 specifically inhibits p97-mediated Ub-GFP degradation without affecting proteasome-dependent ODD-luc degradation using a dual reporter HeLa cell line (10 μM) and exhibits comparable efficacy as DBeQ against 50 ng/mL TNFα-induced IκBα degradation in HeLa cells (10 μM).
Reversible, non-ATP-competitive, AAA ATPase VPS4B & VCP/p97 allosteric inhibitor against cellular p97, but not proteasome, substrates degradation.
MSC1094308 binding to drugable hotspot of p97 has the ability to block the D2 ATPase activity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1674SML1128SML0031
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)