Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 110,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 356,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H28N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
440.54
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C)CC1=CC=CC(N/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=C(C(N(C)C)=O)C=C3N4)\C4=O)=C1
InChI
1S/C27H28N4O2/c1-30(2)17-18-9-8-12-21(15-18)28-25(19-10-6-5-7-11-19)24-22-14-13-20(27(33)31(3)4)16-23(22)29-26(24)32/h5-16,28H,17H2,1-4H3,(H,29,32)/b25-24-
InChI key
HOMJAAIVTDVQJA-IZHYLOQSSA-N
Biochem/physiol Actions
ATP site-targeting, potent and selective MEK5 inhibitor with in vivo efficacy in murine models of atherosclerosis, cancer, and diabetes.
BIX02189 is an ATP site-targeting, potent and selective MEK5 inhibitor (IC50 =1.5 nM, [ATP] = 750 nM) with much reduced or no potency against 79 other kinases (CSF1R (FMS)/ERK5/Lck/Jak3/TGFβR1/RPS6KA6 (RSK4) IC50 = 46/59/250/440/580/990 nM, MEK1/MEK2/ERK2/JNK2/EGFR/STK16 IC50 >6.2 μM). BIX02189 blocks cellular ERK5, but not ERK1/2 or p38, phosphorylation induction (IC50 <1 μM in sorbitol-stimulated HeLa), as well as downstream MEF2C transcriptional activation (IC50 = 0.53/0.26 μM, MEK5/ERK5/MEF2C HeLa/HEK293 reporter cells). BIX02189 in vivo efficacies are demonstrated in murine models of atherosclerosis, cancer, and diabetes (10-20 mg/kg i.p.).
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description targeting mouse Mef2c |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?