Fortfahren mit
SML2371
FC-99 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
FC 99 hydrochloride, FC99 hydrochloride, N1-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-4-methyl-1,2-benzenediamine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 103,00
€ 87,55
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18N2O · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.32 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 87,55
Listenpreis€ 103,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(N)=C(C=C1)NCC2=CC=C(C=C2)OC
InChI
1S/C15H18N2O/c1-11-3-8-15(14(16)9-11)17-10-12-4-6-13(18-2)7-5-12/h3-9,17H,10,16H2,1-2H3
InChI key
ZPNPYWSZYRMBNP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
FC-99 is a benzenediamine derivative that inhibits LPS-induced IRAK4 phosphorylation/activation and downstream signaling events (5-45 μM; murine RAW 264.7 & peritoneal macrophages), including IRAK1 (a TLR3 pathway negative regulator) degradation, p38/ERK/JNK activation, and cytokines production. FC-99 inhibits RSV replication (50 μM; A549) and poly(I:C)-indued IRF3/IFN-α/JAK/STAT1 signalling in cultures (0.5-50 μM; murine peritoneal macrophages), and ameliorates sepsis induction following caecal ligation puncture (CLP) in mice in vivo (100/70/32.5% motality in 7 days with 0/30/100 mg/kg i.p. 2 h prior to CLP).
IRAK4 activation and IRAK1 degradation inhibitor that suppresses toll-like receptors (TLRs) cellular signaling and ameliorates sepsis induction in mice in vivo.
FC-99 is known to affect the levels of serum immunoglobulin. It might be therapeutically beneficial in systemic lupus erythematosus.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB8599
description
≥98% (HPLC)
description
clone 131-2A, Chemicon®, from mouse
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
color
white to beige
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)