Fortfahren mit
SML2374
HTS01037
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(E)-4-(5-(Methoxycarbonyl)-2,2′-bithiophen-4-ylamino)-4-oxobut-2-enoic acid, 4-[(3-Carboxy-1-oxo-2-propenyl)amino]-[2,2′-bithiophene]-5-carboxylic acid 5-methyl ester, 4-{[2-(Methoxycarbonyl)-5-(2-thienyl)-3-thienyl]amino}-4-oxo-2-butenoic acid, HTS 01037, HTS-01037
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 242,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11NO5S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.37
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 242,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c(cc(c1C(=O)OC)NC(=O)C=CC(=O)O)c2[s]ccc2
InChI
1S/C14H11NO5S2/c1-20-14(19)13-8(15-11(16)4-5-12(17)18)7-10(22-13)9-3-2-6-21-9/h2-7H,1H3,(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
GJODSFZNKNHKML-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
HTS01037 is a selective, high-affinity fatty acid-binding protein FABP4 (AFABP; aP2) antagonist (aP2 Ki = 0.67 μM; EFABP/HF/IFABP/LFABP Ki = 3.40/9.07/6.57/8.17 μM) that targets aP2 long-chain fatty acid-binding site. HTS01037 is shown to downregulate basal and fatty acid-stimulated LTC4 levels in primary murine peritoneal macrophages (0.2-20 μM), upregulate murine macrophage RAW 264.7 intracellular free fatty acids and uncoupling protein 2 (UCP2) mRNA levels (30 μM), as well as suppress PPARγ target genes expression in IL-4 polarized human primary macrophages (10-25 μM).
Selective, high-affinity fatty acid-binding protein FABP4 (AFABP; aP2) antagonist that blocks aP2-mediated responses in human and murine macrophages.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0972CRM18920
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
C8 - C22, certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to light brown
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)